O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: O-(Prop-2-yn-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
OR928604-1G OR928604-250MG
APOSOR928604-1GEA 188 EUR
APOSOR928604-1G APOSOR928604-250MG
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12912207
Núm. CAS: 21663-79-6