Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928607-10G OR928607-1G OR928607-5G
APOSOR928607-10GEA 556 EUR
APOSOR928607-10G APOSOR928607-1G APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formula: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02942489
Núm. CAS: 29683-23-6