4-Etoxibenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
OR928615-100G
APOSOR928615-100GEA
156
EUR
APOSOR928615-100G
4-Etoxibenzoato de etilo 98%
4-Etoxibenzoato de etilo
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009116 Núm. CAS: 23676-09-7 |