2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928715-1G OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA 538 EUR
APOSOR928715-1G APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739007
Núm. CAS: 58037-05-1