6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Acetyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR928736-25G
APOSOR928736-25GEA 173 EUR
APOSOR928736-25G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321313
Núm. CAS: 26518-71-8