N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
OR928751-500G
APOSOR928751-500GEA
232
EUR
APOSOR928751-500G
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl MW: 153,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012506 Núm. CAS: 52605-49-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)