Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928805-1G OR928805-25G OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA 92.8 EUR
APOSOR928805-1G APOSOR928805-25G APOSOR928805-5G
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216929
Núm. CAS: 7149-18-0