Bis(dimetilamino)dimetilsilano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928817-100G OR928817-25G
APOSOR928817-100GEA 435 EUR
APOSOR928817-100G APOSOR928817-25G
Bis(dimetilamino)dimetilsilano 95%
Bis(dimetilamino)dimetilsilano
Formula: C₆H₁₈N₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008296
Núm. CAS: 3768-58-9