3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9289-1G OR9289-250MG
APOSOR9289-1GEA 0 EUR
APOSOR9289-1G APOSOR9289-250MG
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665858
Núm. CAS: 59844-05-2