2-(2-Cloroetoxi)etanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928909-500G
APOSOR928909-500GEA 68.3 EUR
APOSOR928909-500G
2-(2-Cloroetoxi)etanol 97%
2-(2-Cloroetoxi)etanol
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002870
Núm. CAS: 628-89-7