Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 313 EUR
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,9666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398708
Núm. CAS: 90721-58-7