(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR928943-1G OR928943-250MG
APOSOR928943-1GEA 458 EUR
APOSOR928943-1G APOSOR928943-250MG
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202840
Núm. CAS: 159783-46-7