Isobutirofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
OR929001-100G OR929001-500G
APOSOR929001-100GEA 69.6 EUR
APOSOR929001-100G APOSOR929001-500G
Isobutirofenona 98%
Isobutirofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
MW: 148,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008917
Núm. CAS: 611-70-1