Ácido (2-etoxifenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
OR929038-5G
APOSOR929038-5GEA
112
EUR
APOSOR929038-5G
Ácido (2-etoxifenil)acético 95%
Ácido (2-etoxifenil)acético
Formula:
H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH MW: 180,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016824 Núm. CAS: 70289-12-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...