Methyl D-3-phenyllactate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
D-3-Phenyllactic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, Methyl (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionate, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid Methyl Ester
OR929084-100G
OR929084-25G
APOSOR929084-100GEA
336
EUR
APOSOR929084-100G
APOSOR929084-25G
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Methyl D-3-phenyllactate
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09842268 Núm. CAS: 27000-00-6 |