1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929089-1G OR929089-5G
APOSOR929089-1GEA 226 EUR
APOSOR929089-1G APOSOR929089-5G
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09455258
Núm. CAS: 854778-47-5