2-Ethynylthiophene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 55.3 EUR
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Pto. Ebullición: 78…80 °C/88mmHg
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425129
Núm. CAS: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III