Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929168-1G OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA 81.2 EUR
APOSOR929168-1G APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038799
Núm. CAS: 30925-11-2