[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929172-1G OR929172-250MG
APOSOR929172-1GEA 719 EUR
APOSOR929172-1G APOSOR929172-250MG
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971238
Núm. CAS: 1015846-40-8