Ácido 7-metilindol-3-ilacético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929183-1G OR929183-250MG
APOSOR929183-1GEA 242 EUR
APOSOR929183-1G APOSOR929183-250MG
Ácido 7-metilindol-3-ilacético 95%
Ácido 7-metilindol-3-ilacético
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047183
Núm. CAS: 5435-36-9