1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 26.1 EUR
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona 95%
1-(4-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Formula: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082791
Núm. CAS: 34730-20-6