Ac-Ile-OMe 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 48 EUR
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080833
Núm. CAS: 2256-76-0