2-sec-Butilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 371 EUR
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sec-Butilanilina 98%
2-sec-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 55751-54-7