5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929277-5G
APOSOR929277-5GEA 112 EUR
APOSOR929277-5G
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formula: C₆H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128876
Núm. CAS: 5165-28-6