4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929279-1G OR929279-5G
APOSOR929279-1GEA 21.9 EUR
APOSOR929279-1G APOSOR929279-5G
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032979
Núm. CAS: 13382-61-1