Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-Tribenzyl Ether
OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-25GEA 519 EUR
APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Formula: C₂₇H₂₈O₄
MW: 416,52 g/mol
Pto. de fusión: 55…59 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00061640
Núm. CAS: 55628-54-1