Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(3-((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)sulphonyl)guanidino)hexanoic acid, Fmoc-HoArg(Pbf)-OH
OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 221 EUR
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formula: C₃₅H₄₂N₄O₇S
MW: 662,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03093571
Núm. CAS: 1159680-21-3