3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929341-1G OR929341-5G
APOSOR929341-1GEA 219 EUR
APOSOR929341-1G APOSOR929341-5G
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186441
Núm. CAS: 16817-34-8