5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 719 EUR
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864793
Núm. CAS: 914349-42-1