2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929363-25G OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA 340 EUR
APOSOR929363-25G APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Formula: C₁₄H₂₀O₁₀
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061634
Núm. CAS: 10343-06-3