trans-2-Octenoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929368-10G OR929368-1G OR929368-5G
APOSOR929368-10GEA 161 EUR
APOSOR929368-10G APOSOR929368-1G APOSOR929368-5G
trans-2-Octenoic acid 95%
trans-2-Octenoic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002706
Núm. CAS: 1871-67-6