Alcohol p,α-dimetilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Alcohol α,4-dimetilbencilico
OR929381-100G OR929381-25G
APOSOR929381-100GEA 177 EUR
APOSOR929381-100G APOSOR929381-25G
Alcohol p,α-dimetilbencilico 95%
Alcohol p,α-dimetilbencilico
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016860
Núm. CAS: 536-50-5