5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929396-1G OR929396-5G
APOSOR929396-1GEA 190 EUR
APOSOR929396-1G APOSOR929396-5G
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668697
Núm. CAS: 89776-75-0