4-Amino-2-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929418-1G OR929418-5G
APOSOR929418-1GEA 0 EUR
APOSOR929418-1G APOSOR929418-5G
4-Amino-2-hydroxypyridine
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02682913
Núm. CAS: 38767-72-5