4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
OR929421-500G
APOSOR929421-500GEA 84.1 EUR
APOSOR929421-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formula: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191220
Núm. CAS: 2403-89-6