6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR929423-1G OR929423-5G
APOSOR929423-1GEA 259 EUR
APOSOR929423-1G APOSOR929423-5G
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190728
Núm. CAS: 49840-90-6