Isocianato de 2,6-dimetilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isocianato de 2,6-xililo
OR929424-25G
APOSOR929424-25GEA 149 EUR
APOSOR929424-25G
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo 95%
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002012
Núm. CAS: 28556-81-2