Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929425-1G OR929425-5G
APOSOR929425-1GEA 56.7 EUR
APOSOR929425-1G APOSOR929425-5G
Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-3-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698044
Núm. CAS: 34253-02-6