4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-2H-1,4-Benzoxazin-3-one
OR929548-25G
APOSOR929548-25GEA 114 EUR
APOSOR929548-25G
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00601365
Núm. CAS: 21744-84-3