7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Thieno[3,2-d]pyrimidine
OR929592-1G OR929592-250MG
APOSOR929592-1GEA 452 EUR
APOSOR929592-1G APOSOR929592-250MG
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110439
Núm. CAS: 272-68-4