1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno 97%
1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 123 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038693
Núm. CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III