1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929606-1G OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA 71.2 EUR
APOSOR929606-1G APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437634
Núm. CAS: 394223-03-1