Ácido (2,4-dimetilfenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido 2,4-xililacético
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 601 EUR
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
Ácido (2,4-dimetilfenil)acético 98%
Ácido (2,4-dimetilfenil)acético
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664685
Núm. CAS: 6331-04-0