4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929616-1G OR929616-5G
APOSOR929616-1GEA 0 EUR
APOSOR929616-1G APOSOR929616-5G
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07187866
Núm. CAS: 117569-57-0