4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929662-1G OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA 134 EUR
APOSOR929662-1G APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137848
Núm. CAS: 60781-83-1