3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929667-10G OR929667-1G OR929667-5G
APOSOR929667-10GEA 451 EUR
APOSOR929667-10G APOSOR929667-1G APOSOR929667-5G
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689583
Núm. CAS: 173900-45-3