[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929697-1G
OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA
377
EUR
APOSOR929697-1G
APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formula:
C₉H₂₀N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07365293 Núm. CAS: 132740-52-4 |