2,6-Dietilfenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-1GEA 36.4 EUR
APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Dietilfenol 98%
2,6-Dietilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01707589
Núm. CAS: 1006-59-3