4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929762-1G
APOSOR929762-1GEA 95.7 EUR
APOSOR929762-1G
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09966063
Núm. CAS: 695-85-2