N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Amino-4-(diethylamino)cyclohexane
OR929777-1G
APOSOR929777-1GEA 78.3 EUR
APOSOR929777-1G
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) 95%
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formula: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658428
Núm. CAS: 42389-54-8